MilliporeSigma
W508101
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene
≥96%, stabilized
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10
Número de CAS:
Peso molecular:
94.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
faint
origen biológico:
synthetic
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Ensayo
≥96%
contiene
BHT as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.471 (lit.)
bp
114-115 °C (lit.)
densidad
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
faint
cadena SMILES
CC1=CCC=CC1
InChI
1S/C7H10/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Clave InChI
QDXQAOGNBCOEQX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene is reported to be produced by some Nodulosporium species along with other volatile organic compounds (VOCs).[1][2]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
János P Mészáros et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(23), 7977-7992 (2020-06-06)
Herein the design and synthesis of a new 8-hydroxyquinoline derivative, (S)-5-chloro-7-((proline-1-yl)methyl)8-hydroxyquinoline (HQCl-Pro), with good water solubility and multidrug resistance reversal activity are reported. In this work the proton dissociation processes of HQCl-Pro and its complex formation with [Rh(η5-C5Me5)(H2O)3]2+, [Ru(η6-p-cymene)(H2O)3]2+ and
An endophytic Nodulisporium sp. producing volatile organic compounds having bioactivity and fuel potential.
Mends MT, et al.
Journal of Petroleum & Environmental Biotechnology, 3(3) (2012)
Hypoxylon sp., an endophyte of Persea indica, producing 1, 8-cineole and other bioactive volatiles with fuel potential.
Tomsheck AR, et al.
Microbial Ecology, 60(4), 903-914 (2010)