MilliporeSigma
W507105
Sigma-Aldrich
Decahydro-2-naphthol
mixture of isomers, 97%
Sinónimos:
2-Decalol
About This Item
Fórmula lineal:
C10H17OH
Número de CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein:
773927
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
densidad de vapor
>1 (vs air)
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5 (lit.)
bp
109 °C/14 mmHg (lit.)
densidad
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
floral
cadena SMILES
OC1CCC2CCCCC2C1
InChI
1S/C10H18O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h8-11H,1-7H2
Clave InChI
UPMAOXLCTXPPAG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Decahydro-2-naphthol is mainly used in fragrance products.[1][2]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Safety testing of fragrances: problems and implications.
Opdyke DL.
Clinical Toxicology, 10(1), 61-77 (1977)
Essential Oils and Related Products.
Guenther E, et al.
Analytical Chemistry, 37(5), 46-66 (1965)