MilliporeSigma
W503304
Sigma-Aldrich
Furfuryl heptanoate
≥98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H18O3
Número de CAS:
Peso molecular:
210.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
13.131
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.459 (lit.)
densidad
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Organoléptico
green
cadena SMILES
CCCCCCC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C12H18O3/c1-2-3-4-5-8-12(13)15-10-11-7-6-9-14-11/h6-7,9H,2-5,8,10H2,1H3
Clave InChI
VZRGLBPRLIGTPE-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lucie Froissart et al.
PloS one, 12(5), e0177581-e0177581 (2017-05-13)
Differences in learning and memory dynamics between populations are suspected to result from differences in ecological constraints such as resource distribution. The two reproductive modes (strains) of the parasitoid wasp Venturia canescens share the same geographical areas but live in