W501905
2,5-Dimethylfuran
≥99%
About This Item
grade
Kosher
vapor density
3.31 (vs air)
assay
≥99%
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
bp
92-94 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
density
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
SMILES string
Cc1ccc(C)o1
InChI
1S/C6H8O/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3
InChI key
GSNUFIFRDBKVIE-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
33.8 °F
flash_point_c
1 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?