MilliporeSigma
W479010
Sigma-Aldrich
Ethyl bicyclo[2.2.1]hept-2-ene-5-carboxylate
≥95%
Seleccione un Tamaño
W479010-SAMPLE-K
$40.00
100 G
$100.00
1 KG
$968.00
$40.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W479010-SAMPLE-K
$40.00
100 G
$100.00
1 KG
$968.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14O2
Número de CAS:
Peso molecular:
166.22
Número de FEMA:
4790
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
$40.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥95%
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
green; melon; fruity
cadena SMILES
O(CC)C(=O)C1C2CC(C1)C=C2
InChI
1S/C10H14O2/c1-2-12-10(11)9-6-7-3-4-8(9)5-7/h3-4,7-9H,2,5-6H2,1H3
Clave InChI
FCCGTJAGEHZPBF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Cláusula de descargo de responsabilidad
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)