W395900
2-Phenylphenol
≥99%, FG
Sinónimos:
o-Phenylphenol, 2-Hydroxybiphenyl
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
grado
FG
cumplimiento norm.
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
EU Regulation 178/2002
FDA 21 CFR 117
presión de vapor
7 mmHg ( 140 °C)
Ensayo
≥99%
bp
282 °C (lit.)
mp
57-59 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadena SMILES
Oc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H
Clave InChI
LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
255.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
124 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?