MilliporeSigma
W394602
Sigma-Aldrich
2-Methylcyclohexanone
≥98%
Sinónimos:
Tetrahydro-o-cresol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H9(=O)
Número de CAS:
Peso molecular:
112.17
Número de FEMA:
3946
Beilstein:
506751
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
7.179
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Agency
meets purity specifications of JECFA
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.448 (lit.)
bp
162-163 °C (lit.)
densidad
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
cooling; minty; peppermint
cadena SMILES
CC1CCCCC1=O
InChI
1S/C7H12O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h6H,2-5H2,1H3
Clave InChI
LFSAPCRASZRSKS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Methylcyclohexanone is a cyclic ketone that is reported to occur in mint[1] and horse chestnut.[2]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
118.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
48 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Acaricidal potency of active constituent isolated from Mentha piperita and its structural analogs against pyroglyphid mites.
Lee HW & Lee HS.
Journal of the Korean Society for Applied Biological Chemistr, 58(4), 597-602 (2015)
Volatiles of common horsechestnut (Aesculus hippocastanum L.)(Hippocastanaceae) peels and seeds.
Buchbauer G, et al.
J. Essent. Oil Res., 6(5), 507-511 (1994)
Halis T Balaydın et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(3), 1352-1357 (2012-01-11)
The Naturally occurring novel cyclohexanonyl bromophenol 2(R)-2-(2,3,6-tribromo-4,5-dihydroxybenzyl)cyclohexanone (4) was synthesized as a racemic compound. Cyclohexylphenyl methane derivatives (10-17) with Br, OMe, CO, and OH were also obtained. Inhibition of four human carbonic anhydrase (hCA, EC 4.2.1.1) isozymes I, II, IV