MilliporeSigma
W374008
Sigma-Aldrich
Anisyl phenylacetate
≥97%
Sinónimos:
4-Methoxybenzyl phenylacetate
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2CO2CH2C6H4OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
256.30
Número de FEMA:
3740
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
233
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.706
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
anise
grado:
Halal
origen biológico:
synthetic
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
synthetic
grado
Halal
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.559 (lit.)
bp
370 °C (lit.)
densidad
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
anise
cadena SMILES
COc1ccc(COC(=O)Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C16H16O3/c1-18-15-9-7-14(8-10-15)12-19-16(17)11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11-12H2,1H3
Clave InChI
VCYWCSZLXMMLLE-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)