W364606
3-Methyl-2-butenal
≥97%
Sinónimos:
3-Methylcrotonaldehyde, 3,3-Dimethylacrolein, 3,3-Dimethylacrylaldehyde, NSC 149164, Prenal, Senecialdehyde
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
7 mmHg ( 20 °C)
assay
≥97%
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
bp
133-135 °C (lit.)
density
0.878 g/mL at 20 °C
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H8O/c1-5(2)3-4-6/h3-4H,1-2H3
InChI key
SEPQTYODOKLVSB-UHFFFAOYSA-N