MilliporeSigma
W343501
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-cyclopentenone
≥97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C5H5(=O)
Número de CAS:
Peso molecular:
96.13
Beilstein:
1280476
Número MDL:
Número Flavis:
7.112
origen biológico
synthetic
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.488 (lit.)
bp
74 °C/15 mmHg (lit.)
mp
3-5 °C (lit.)
densidad
0.980 g/mL at 20 °C
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1=CC(=O)CC1
InChI
1S/C6H8O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
CHCCBPDEADMNCI-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Sweet, fruity, fatty, stinging, chemical
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)