MilliporeSigma
W332700
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-3,5(6)-dimethylpyrazine, mixture of isomers
≥98%, FG
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
150.18
Número de FEMA:
3327
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
11294
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
14.055
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
presión de vapor
3 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.517 (lit.)
bp
70 °C/7 mmHg (lit.)
densidad
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
hazelnut; nutty; roasted
cadena SMILES
CC(=O)c1ncc(C)nc1C
InChI
1S/C8H10N2O/c1-5-4-9-8(7(3)11)6(2)10-5/h4H,1-3H3
Clave InChI
UCGOSAWBWFUKDT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)