MilliporeSigma
W317209
Sigma-Aldrich
Hexyl isobutyrate
≥98%, FG
Sinónimos:
Hexyl-2-methylpropionate
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCO2(CH2)5CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
172.26
Número de FEMA:
3172
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
646
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.478
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.413 (lit.)
solubilidad
H2O: insoluble
densidad
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
apple; green; fruity; pear; sweet
cadena SMILES
CCCCCCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-5-6-7-8-12-10(11)9(2)3/h9H,4-8H2,1-3H3
Clave InChI
CYHBDKTZDLSRMY-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
73 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zhilin Zhang et al.
Journal of insect science (Online), 14 (2014-12-21)
The morphological structure of the metathoracic scent glands (MTGs) in Adelphocoris suturalis was observed by utilizing scanning electron microscope (SEM). Also, the secretions of MTGs in male and female were analyzed by using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The result showed