MilliporeSigma
W307505
Sigma-Aldrich
p-Tolyl isobutyrate
≥97%, FCC
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCO2C6H4CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
178.23
Número de FEMA:
3075
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
304
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.429
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
FCC
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.487 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
densidad
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Organoléptico
green; lily; fruity; animal; floral
cadena SMILES
CC(C)C(=O)Oc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-8(2)11(12)13-10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3
Clave InChI
UPPSFGGDKACIKP-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)