MilliporeSigma
W305804
Sigma-Aldrich
DL-Tetrahydrofurfuryl propionate
≥97%
Sinónimos:
N-Propionic acid tetrahydrofurfuryl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14O3
Número de CAS:
Peso molecular:
158.19
Número de FEMA:
3058
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2096
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
13.049
origen biológico
synthetic
grado
Kosher
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.438 (lit.)
bp
207 °C (lit.)
densidad
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Organoléptico
caramel; medicinal; fruity; earthy
cadena SMILES
CCC(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C8H14O3/c1-2-8(9)11-6-7-4-3-5-10-7/h7H,2-6H2,1H3
Clave InChI
FMKCDSXOYLTWBR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Tropical fruits such as mango, berry nuances, banana, rum and malt flavors.
Características y beneficios
Odor: @ 10.0 %. Weak, musty, sweetly ethereal, tropical rummy, solvent winey and fermented, with an overripe fruity banana nuance.
Taste: @ 50 to 100 ppm. Musty, solventy, fruity, slightly fermented, rummy, malt-like with an overripe fruit nuance.
Fruity, earthy, phenolic, medicinal
Otras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
92 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 104-104 (2003)