MilliporeSigma
W293504
Sigma-Aldrich
Isopropyl butyrate
≥98%, FG
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2CO2CH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
130.18
Número de FEMA:
2935
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
267
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.041
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
grado
FG
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
presión de vapor
6 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.393 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
densidad
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fruity; ethereal; pineapple; sweet
cadena SMILES
CCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-5-7(8)9-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
FFOPEPMHKILNIT-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Taste at 20 ppm
Otras notas
Natural occurrence: Apple, banana, kiwi, melon, papaya, passion fruit, rum and strawberry.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
75.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
24 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 67-67 (2005)