MilliporeSigma
W291609
Sigma-Aldrich
Polysorbate 60
Sinónimos:
TWEEN® 60, Polyethylene glycol sorbitan monostearate, Polyoxyethylene sorbitan monostearate
About This Item
Número de CAS:
Número de FEMA:
2916
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 172.836
FDA 21 CFR 173.340
FDA 21 CFR 175.105
Nivel de calidad
descripción
derived from GMO corn
índice de refracción
n20/D 1.474
densidad
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
corn
Organoléptico
alcohol
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Clave InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Polysorbate 60 is a hydrophilic nonionic surfactant generally used as an emulsifier, dispersing agent and solubilizer.
Aplicación
Polysorbate 60 has been used in a study to assess its potential as a generally recognized as safe (GRAS) plasticizer in imparting plasticity to carnauba wax.
Información legal
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
CRC Handbook of Food, Drug, and Cosmetic Excipients, 295-296 (1992)
Plasticisation of carnauba wax with generally recognised as safe (GRAS) additives.
Zhang Y, et al.
Polymer, 86, 208-219 (2016)