W291113
Piperonal
natural, 98%, FG
Sinónimos:
1,3-Benzodioxole-5-carboxaldehyde, 3,4-(Methylenedioxy)benzaldehyde, Heliotropin
About This Item
Productos recomendados
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 182.60
presión de vapor
1 mmHg ( 87 °C)
Ensayo
98%
composición
contains EU 1223/2009 restricted and IFRA restricted Safrole
bp
264 °C (lit.)
mp
35-39 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
heliotropine
Organoléptico
coconut; floral; sweet; vanilla
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C8H6O3/c9-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-10-7/h1-4H,5H2
Clave InChI
SATCULPHIDQDRE-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
150.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
65.62 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?