W255203
Heptyl formate
≥98%
About This Item
Fórmula lineal:
HCO2(CH2)6CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
144.21
Número de FEMA:
2552
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
341
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.074
origen biológico
synthetic
grado
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.413 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
densidad
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Organoléptico
apple; fatty; plum
cadena SMILES
[H]C(=O)OCCCCCCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-10-8-9/h8H,2-7H2,1H3
Clave InChI
XEAMDSXSXYAICO-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
60 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Tao Feng et al.
Journal of food science, 85(10), 3273-3281 (2020-09-13)
Huangjiu is a traditional wine in China with special taste and flavor. However, changes of aroma compounds during storage of Huangjiu remain unclear. In this study, aroma compounds in Jinse Nianhua Huangjiu of three different storage ages were qualitatively and