MilliporeSigma
W251700
Sigma-Aldrich
Geranyl propionate
natural, ≥95%, FG
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
210.31
Número de FEMA:
2517
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
409c
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.128
NACRES:
NA.21
grado
FG
Halal
Kosher
natural
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.456 (lit.)
bp
252 °C/738 mmHg (lit.)
densidad
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
waxy; floral; rose
cadena SMILES
CCC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C13H22O2/c1-5-13(14)15-10-9-12(4)8-6-7-11(2)3/h7,9H,5-6,8,10H2,1-4H3/b12-9+
Clave InChI
BYCHQEILESTMQU-FMIVXFBMSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)