MilliporeSigma
W227102
Sigma-Aldrich
Celery seed oil
natural, FCC, FG
Sinónimos:
Apium graveolens
About This Item
Número de CAS:
Número de FEMA:
2271
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
origen biológico
Apium graveolens L.
grado
FG
Kosher
natural
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
actividad óptica
[α]20/D +70.0°, neat
origen
India origin
índice de refracción
n20/D 1.482 (lit.)
bp
183 °C (lit.)
densidad
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
celery
Organoléptico
celery
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)