MilliporeSigma
W219606
Sigma-Aldrich
Butyl formate
≥97%, FG
Sinónimos:
n-Butyl formate, Butyl menthanoate, Formic acid butyl ester
Seleccione un Tamaño
W219606-SAMPLE
$50.39
1 KG
$121.00
$50.39
Precio de catálogo$56.30Ahorre 10 %
Web-Only Promotion
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W219606-SAMPLE
$50.39
1 KG
$121.00
About This Item
Fórmula lineal:
HCOO(CH2)3CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
102.13
Número de FEMA:
2196
Beilstein:
1742108
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
501
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.163
NACRES:
NA.21
$50.39
Precio de catálogo$56.30Ahorre 10 %
Web-Only Promotion
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
grado
FG
Halal
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.389 (lit.)
bp
106-107 °C (lit.)
densidad
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fruity; plum; rum
cadena SMILES
CCCCOC=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-7-5-6/h5H,2-4H2,1H3
Clave InChI
NMJJFJNHVMGPGM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Butyl formate is an aliphatic ester that can be used as a food flavoring agent.[1]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
64.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
18 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 339-340 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 339-340 (1997)