MilliporeSigma
W207705
Sigma-Aldrich
Isoamyl laurate
≥97%
Sinónimos:
3-Methylbutyl dodecanoate, Isopentyl dodecanoate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)10CO2CH2CH2CH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
270.45
Número de FEMA:
2077
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
379
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.103
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
creamy; fatty; wine-like
origen biológico:
synthetic
Agency:
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.436 (lit.)
densidad
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
creamy; fatty; wine-like
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17(18)19-15-14-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
Clave InChI
FVKRIDSRWFEQME-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Isoamyl laurate is a fatty acid ester that is generally used as a flavor compound in beer and wine.[1]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Odor at 5.0%
Taste at 10 ppm
Otras notas
Natural occurrence: Rum, malt, whiskey, white and plum wines, beer, grape brandy.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of isoamyl laurate and isoamyl stearate in supercritical carbon dioxide.
Varma MN & Madras G.
Applied Biochemistry and Biotechnology, 141(1), 139-147 (2007)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 50-50 (1999)