MilliporeSigma
W202002
Sigma-Aldrich
Allyl anthranilate
≥98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
177.20
Número de FEMA:
2020
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
254
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.719
origen biológico
synthetic
grado
Kosher
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥98%
puede contener
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.574 (lit.)
bp
105 °C/2 mmHg (lit.)
mp
224-228 °C (lit.)
densidad
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green
cadena SMILES
Nc1ccccc1C(=O)OCC=C
InChI
1S/C10H11NO2/c1-2-7-13-10(12)8-5-3-4-6-9(8)11/h2-6H,1,7,11H2
Clave InChI
UCANFCXAKYMFGA-UHFFFAOYSA-N
Envase
Packaged in glass bottles
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)