MilliporeSigma
U8751
Sigma-Aldrich
Uroporphyrin I ethyl ester from bovine porphyric urine
Sinónimos:
21H,23H-Porphine-2,7,12,17-tetrapropanoic acid, 3,8,13,18-tetrakis(2-ethoxy-2-oxoethyl)-, tetraethyl ester
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
idoneidad de la reacción
core: porphyrin
reagent type: catalyst
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCOC(=O)CCc1c(CC(=O)OCC)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(CC(=O)OCC)c5CCC(=O)OCC)c(CC(=O)OCC)c4CCC(=O)OCC)c(CC(=O)OCC)c3CCC(=O)OCC
InChI
1S/C48H54N4O16/c1-5-65-45(61)13-9-25-29(17-41(53)54)37-22-34-27(11-15-47(63)67-7-3)31(19-43(57)58)39(51-34)24-36-28(12-16-48(64)68-8-4)32(20-44(59)60)40(52-36)23-35-26(10-14-46(62)66-6-2)30(18-42(55)56)38(50-35)21-33(25)49-37/h21-24,49,52H,5-20H2,1-4H3,(H,53,54)(H,55,56)(H,57,58)(H,59,60)/b33-21-,34-22-,35-23-,36-24-,37-22-,38-21-,39-24-,40-23-
Clave InChI
HSSRGIMBJBMGGR-GOJGWFAPSA-N
Aplicación
Reactant for tetramization of ethyl 3-(4-ethocycarbonylmethyl-1H-pyrrol-3-yl)propionate with formaldehyde
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)