T82007
1,3,5-Triphenylbenzene
97%
Sinónimos:
1,3,5-Triphenylbenzene, 5′-Phenyl-1,1′:3′,1′′-terphenyl, 5′-Phenyl-m-terphenyl
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
bp
460 °C (lit.)
mp
172-174 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2cc(cc(c2)-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C24H18/c1-4-10-19(11-5-1)22-16-23(20-12-6-2-7-13-20)18-24(17-22)21-14-8-3-9-15-21/h1-18H
InChI key
SXWIAEOZZQADEY-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c