MilliporeSigma
T314749
4-BROMO-1,5-DIMETHYL-3-[(4-METHYL-1H-PYRAZOL-1-YL)CARBONYL]-1H-PYRAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C10H11BrN4O
Número de CAS:
Peso molecular:
283.13
MDL number:
Other Notes