MilliporeSigma
T307963
1-{[6-(4-ETHOXYPHENYL)-3-PHENYL-2-PYRAZINYL]SULFANYL}ACETONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H20N2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
364.47
MDL number:
Other Notes