MilliporeSigma
T302716
5-FURAN-2-YL-2-(2-MORPHOLIN-4-YL-2-OXO-ETHYLSULFANYL)-3-PHENYL-3H-THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H19N3O4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
453.542
MDL number:
Other Notes