MilliporeSigma
T215600
(1S,2R,4R,5R)-2-BENZOYL-4-BROMO-1-METHYL-6-OXABICYCLO[3.2.1]OCTAN-7-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C15H15BrO3
Número de CAS:
Peso molecular:
323.189
MDL number:
Other Notes