MilliporeSigma
T159182
4-[4-[4-(4-CHLOROBENZYL)-1-PIPERAZINYL]BUTOXY]-2-PROPYLPHENOL, DIMALEATE SALT
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C32H41ClN2O10
Número de CAS:
Peso molecular:
649.144
MDL number:
Other Notes