MilliporeSigma
T150347
N'-[(2-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-(1H-INDOL-3-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H15N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
293.328
MDL number:
Other Notes