MilliporeSigma
T142212
2-[5-(4-CHLOROPHENYL)-3-(2-THIENYL)-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-1-YL]-2-OXOETHYL 4-MORPHOLINECARBODITHIOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H20ClN3O2S3
Número de CAS:
Peso molecular:
466.046
MDL number:
Other Notes