MilliporeSigma
T134600
N-(1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)-5-BROMO-2-(2-METHOXYETHOXY)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H16BrN3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
390.239
MDL number:
Other Notes