MilliporeSigma
T124605
N'-(4-CHLOROBENZYLIDENE)-2-((4-CHLOROBENZYL)OXY)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H16Cl2N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
399.28
MDL number:
Other Notes