MilliporeSigma
T117684
N-(2-CHLORO-4-METHYLPHENYL)-3-(3-FLUOROPHENYL)-2-PROPENAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H13ClFNO
Número de CAS:
Peso molecular:
289.74
MDL number:
Other Notes