MilliporeSigma
T113727
3-(2-CHLORO-3-METHOXYPHENYL)-N-(3-CHLOROPHENYL)-2-PROPENAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H13Cl2NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
322.194
MDL number:
Other Notes