MilliporeSigma
T109371
1-CYANO-N-(2-NITROPHENYL)PYRROLO(2,1-A)ISOQUINOLINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H12N4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
356.344
MDL number:
Other Notes