Documentos clave
SYNS721240
Synthware high vacuum T-type stopcock with hollow plug
bore size 2 mm, plug size 12.6/40
Sinónimos:
Synthware S721240, T shape stopcock
Seleccione un Tamaño
1 EA
$91.20
$91.20
Disponible para envío el28 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$91.20
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
$91.20
Disponible para envío el28 de abril de 2025Detalles
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware S721240
calibre tamaño
2 mm
Descripción general
Precision ground with corresponding numbers on the barrel and plug. Lower vacuum chamber is evacuated via a separate 2 mm hole in the plug which is not in the line of flow.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)