Documentos clave
SM751001010
Sigma-Aldrich
SmartPor, alumina membrane
thickness 100 μm, pore diameter 75 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
About This Item
Fórmula lineal:
Al
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Materiales
alumina membrane
descripción
Pore geometry: trigonal arrangement
envase
pkg of 10 pieces
tamaño
10 mm × 10 mm
grosor
100 μm
tamaño de poro
125 nm (interpore distance)
75 nm pore diameter
compatibilidad
(Pore geometry: trigonal arrangement)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)