Documentos clave
SLW4546/45
Pyrex® Spare sealing disc for high temperature screwcaps
natural, GL 45
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 4546/45
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Materiales
PTFE face
natural
fabricante / nombre comercial
4546/45
SciLabware
Adaptador
GL 45
Descripción general
For use with SLW4526 screwcaps.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)