Documentos clave
SLW4536/32D
Pyrex® High temperature pouring ring
thread fits 32 mm
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 4536/32D
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
El producto SLW4536/32D no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
red ETFE
fabricante / nombre comercial
4536/32D
SciLabware
Adaptador
thread fits 32 mm
Descripción general
  • For use with 1516, 1517, 1518, 1519 and 1520 series bottles
  • Ideal for applications involving high temperatures
  • Red coloured ethylene-tetrafluoroethylene pouring ring
  • Withstands hot air sterilisation up to 180 deg. C
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)