Documentos clave
SLW3775/02M
Pyrex® Chromatography column, plain, length 355 mm, stem O.D. 8 mm
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3775/02M
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NB.51
fabricante / nombre comercial
3775/02M
SciLabware
Longitud
355 mm , excluding stem
cuerpo D.E.
14 mm
vástago L
45 mm
vástago D.E.
8 mm
tamaño de poro
Grade 1 porosity
Descripción general
  • Simple and economical column - ideal for educational use
  • With chemically resistant glass sintered disc - porosity 1
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)