Documentos clave
SLW3450/02MP
Pyrex® Centrifuge tubes
ASTM Certified, conical base, 100 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3450/02MP
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
El producto SLW3450/02MP no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
conical base
fabricante / nombre comercial
3450/02MP
SciLabware
cuello D.I.
17 mm
capacidad
100 mL
Descripción general
  • Complies with ASTM D96, D91, D-893 and D-1796
  • In accordance with standard methods of testing for water and sediment in petroleum products
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)