MilliporeSigma
SLW3295/24ASWC
Pyrex® Burettes, class AS works certified with PTFE key
25 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3295/24ASWC
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
El producto SLW3295/24ASWC no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
PTFE key
Características
graduations 0.10 mL
fabricante / nombre comercial
3295/24ASWC
SciLabware
Longitud
620 mm
capacidad
25 mL
Descripción general
  • Complies with ISO 385 and DIN 12700
  • With automatic zero facility
  • White enamel graduations
  • 1.5mm bore PTFE key stopcock
  • Burettes and accessories should be ordered separately
  • Burettes manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
Simple operation
  • To fill burette apply a slight positive pressure to lower side-arm
  • To set zero, release pressure to allow excess liquid to siphon back into the bottle
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)