Saltar al contenido
MilliporeSigma

SLW3212/10WC

Pyrex® Mixing cylinder, class A, works certified

100 mL

Sinónimos:

Pyrex, SciLabware 3212/10WC

Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización


About This Item

UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.43

material

polyethylene stopper

joint

joint stopper24/29

feature

graduations 1.0 mm

manufacturer/tradename

3212/10WC
SciLabware

H

291 mm

capacity

100 mL

¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos

General description

  • Complies with ISO 4788
  • Calibrated to Class A tolerances
  • Individually tested and supplied with certificate showing exact volume contained at 5 points on the scale
  • Conformity ′H′ certified
  • Printed with individual serial number for batch certification
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass with hexagonal glass
  • Graduations in white enamel for improved visibility with dark coloured solutions
  • Supplied with polyethylene stopper

Legal Information

PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.

Certificados de análisis (COA)

Busque Certificados de análisis (COA) introduciendo el número de lote del producto. Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch»

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico