Documentos clave
SLW1515/10D
Pyrex® Reagent bottles, round bottom with reusable screw caps
capacity 1000 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1515/10D
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
El producto SLW1515/10D no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
PTFE seal
Pyrex bottle
black PBT cap
colorless bottle
round bottle
round bottom
white graduation
Junta
Joints threaded neck (SVL 42)
Características
with cap
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1515/10D
botella diám. × Al
101 mm × 215 mm
tamaño del tapón
42 mm
capacidad
1000 mL
Descripción general
  • Complies with ISO 4796-1
  • Ideal for storage of reagents, analytical standards and culture media etc.
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Excellent resistance to chemical attack and high temperatures
  • Supplied with PBT screwcaps having a PTFE faced sealing disc
  • Withstands hot air sterilisation up to 180 deg. C
  • Autoclavable
  • White graduations and marking spot
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)