Documentos clave
SLW1470/02D
Pyrex® Crystallizing dish, flat bottom
100 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1470/02D
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
El producto SLW1470/02D no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
borosilicate glass
flat bottom
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1470/02D
diám. × Al
70 mm × 40 mm
capacidad
100 mL
Descripción general
  • Complies to DIN 12337
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Suitable for use up to 400°C
  • Chemically and thermally resistant
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)