MilliporeSigma
S985694
N-(2-METHOXY-5-METHYLPHENYL)-3-NITRO-BETA-OXOBENZENEPROPIONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H16N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
328.327
MDL number:
Other Notes