MilliporeSigma
S977845
6'-BROMO-6-CHLORO-4,4'-DIPHENYL-1'H-(2,3')BIQUINOLINYL-2'-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C30H18BrClN2O
Número de CAS:
Peso molecular:
537.848
MDL number:
Other Notes