MilliporeSigma
S906948
1-O-(3,4-DINITROPHENYL)-2,3,4-TRI-O-ACETYL-BETA-D-XYLOPYRANOSIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H18N2O12
Número de CAS:
Peso molecular:
442.339
MDL number:
Other Notes